5-Methyl-2-heptene (cis- and trans- mixture) mélange cis- et trans ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
M0992-1ML M0992-5ML
TCIAM0992-1MLEA 150 EUR InStock
TCIAM0992-1ML TCIAM0992-5ML
5-Methyl-2-heptene (cis- and trans- mixture) mélange cis- et trans ≥95.0% (par GC)
5-Methyl-2-heptene (cis- and trans- mixture)
Formule: C₈H₁₆
MW: 112,22 g/mol
Point d'éclair: 13°C
Numéro MDL: MFCD00061016
Numéro CAS: 22487-87-2
ONU: 3295
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 % (total of isomers)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité