4-Methoxy-4'-nitrobiphenyl ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
M0997-1G M0997-100MG
TCIAM0997-1GEA 228 EUR InStock
TCIAM0997-1G TCIAM0997-100MG
4-Methoxy-4'-nitrobiphenyl ≥98.0% (par GC)
4-Methoxy-4'-nitrobiphenyl
Formule: C₁₃H₁₁NO₃
Numéro MDL: MFCD00143334
Numéro CAS: 2143-90-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 108.0 to 111.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité