2-[(Méthylamino)méthyl]phénol chlorhydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N-Methyl-2-hydroxybenzylamine Hydrochloride, 2-(Methylaminomethyl)phenol Hydrochloride, alpha-Methylamino-o-cresol Hydrochloride
M1005-5G M1005-1G
TCIAM1005-5GEA 207 EUR InStock
TCIAM1005-5G TCIAM1005-1G
2-[(Méthylamino)méthyl]phénol chlorhydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
2-[(Méthylamino)méthyl]phénol chlorhydrate
Formule: C₈H₁₂NO
MW: 173,64 g/mol
Numéro MDL: MFCD00142934
Numéro CAS: 60399-02-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=62d139761905953f816e8439174943473bd35c29&vid=62d139761905953f816e8439174943473bd35c29&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 146.0 to 150.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité