(2-Méthyl-1-propén-1-yl)benzène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
M1015-1G M1015-5G
TCIAM1015-1GEA 99 EUR InStock
TCIAM1015-1G TCIAM1015-5G
(2-Méthyl-1-propén-1-yl)benzène ≥98.0% (par GC)
(2-Méthyl-1-propén-1-yl)benzène
Formule: C₁₀H₁₂
Point d'ébullition: 189°C
Point d'éclair: 59°C
Numéro MDL: MFCD00008899
Numéro CAS: 768-49-0
EINECS: 212-194-6
ONU: 3295
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité