Methyl-β-D-galactopyranoside ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Methyl-β-D-galactoside, (2R,3R,4S,5R,6R)-2-(hydroxymethyl)-6-methoxytetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol, (2R,3R,4S,5R,6R)-2-(Hydroxymethyl)-6-methoxytetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol
M1035-1G M1035-5G
TCIAM1035-1GEA 27.5 EUR InStock
TCIAM1035-1G TCIAM1035-5G
Methyl-β-D-galactopyranoside ≥98.0% (par GC)
Methyl-beta-D-galactopyranoside
Formule: C₇H₁₄O₆
MW: 194,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00064357
Numéro CAS: 1824-94-8
EINECS: 217-361-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 175.0 to 179.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -15.0 to -18.0 deg (C=1.5, MeOH)
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité