Methyl-ɑ-D-galactopyranoside monohydrate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Methyl-ɑ-D-galactoside monohydrate
M1047-25G M1047-5G
TCIAM1047-25GEA 152 EUR InStock
TCIAM1047-25G TCIAM1047-5G
Methyl-ɑ-D-galactopyranoside monohydrate ≥98.0% (par GC)
Methyl-alpha-D-galactopyranoside monohydrate
Formule: C₇H₁₄O₆·H₂O
MW: 194,18 g/mol (anhy)
Numéro MDL: MFCD00064085
Numéro CAS: 34004-14-3
EINECS: 222-251-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 106.0 to 110.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +173 to +183 deg (C=1, H2O)
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité