N-Methyl-3-chloropropylamine hydrochloride ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 3-(Methylamino)propyl Chloride Hydrochloride, 3-Chloro-N-methylpropan-1-amine hydrochloride
M1048-1G M1048-5G
TCIAM1048-1GEA 82.5 EUR InStock
TCIAM1048-1G TCIAM1048-5G
N-Methyl-3-chloropropylamine hydrochloride ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
N-Methyl-3-chloropropylamine hydrochloride
Formule: C₄H₁₀ClN
MW: 144,04 g/mol
Numéro MDL: MFCD00144935
Numéro CAS: 97145-88-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Melting point 103.0 to 106.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité