1-(4-Methylphenoxy)-2-propanol ≥90.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
M1065-25G M1065-5G
TCIAM1065-25GEA 212 EUR InStock
TCIAM1065-25G TCIAM1065-5G
1-(4-Methylphenoxy)-2-propanol ≥90.0% (par GC)
1-(4-Methylphenoxy)-2-propanol
Formule: C₁₀H₁₄O₂
Point d'ébullition: 130°C
Numéro MDL: MFCD00191544
Numéro CAS: 4369-08-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 90.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité