Methyl Jasmonate (mixture of isomers) ≥90.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
M1068-25G M1068-5G
TCIAM1068-25GEA 434 EUR InStock
TCIAM1068-25G TCIAM1068-5G
Methyl Jasmonate (mixture of isomers) ≥90.0% (par GC)
Methyl Jasmonate (mixture of isomers)
Formule: C₁₃H₂₀O₃
MW: 224,30 g/mol
Point d'ébullition: 96°C
Point d'éclair: 156°C
Numéro CAS: 1101843-02-0
EINECS: 254-705-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité