Monocaprylin ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Glycerol alpha-Monooctanoate, 1-Monooctanoyl Glycerol
M1071-1G M1071-5G
TCIAM1071-1GEA 107 EUR InStock
TCIAM1071-1G TCIAM1071-5G
Monocaprylin ≥98.0% (par GC)
Monocaprylin
Formule: C₁₁H₂₂O₄
MW: 218,29 g/mol
Numéro MDL: MFCD00056652
Numéro CAS: 26402-26-6
EINECS: 247-668-1
Merck Index: 14,06252
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 39.0 to 43.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité