Monomyristin ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
M1073-1G M1073-5G
TCIAM1073-1GEA 74.8 EUR InStock
TCIAM1073-1G TCIAM1073-5G
Monomyristin ≥97.0% (par GC)
Monomyristin
Formule: C₁₇H₃₄O₄
Numéro MDL: MFCD00046760
Numéro CAS: 589-68-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 69.0 to 72.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité