Methylsulphamic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
M1083-25G M1083-5G
TCIAM1083-25GEA 677 EUR InStock
TCIAM1083-25G TCIAM1083-5G
Methylsulphamic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Methylsulphamic acid
Formule: CH₅NO₃S
Numéro MDL: MFCD00010870
Numéro CAS: 4112-03-2
EINECS: 223-895-1
ONU: 1759
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité