6-Methoxy-4-methylquinoline hydrate ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 6-Methoxy-4-methylquinoline
M1087-1G M1087-5G
TCIAM1087-1GEA 203 EUR InStock
TCIAM1087-1G TCIAM1087-5G
6-Methoxy-4-methylquinoline hydrate ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
6-Methoxy-4-methylquinoline hydrate
Formule: C₁₁H₁₁NO
MW: 173,22 g/mol
Point d'ébullition: 158°C
Numéro MDL: MFCD00191547
Numéro CAS: 41037-26-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=08506f0dbb02bf5afa739ba22a1e3e4254813ed0&vid=08506f0dbb02bf5afa739ba22a1e3e4254813ed0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Melting point 51.0 to 54.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité