2-Thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-quinazolinone ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-Mercaptoquinazolin-4(3H)-one, 2-Thio-4(3H)-quinazolinone
M1089-25G M1089-5G
TCIAM1089-25GEA 456 EUR InStock
TCIAM1089-25G TCIAM1089-5G
2-Thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-quinazolinone ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
2-Thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-quinazolinone
Formule: C₈H₆N₂OS
MW: 178,21 g/mol
Numéro MDL: MFCD00006885
Numéro CAS: 13906-09-7
EINECS: 237-676-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in N,N-DMF almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité