Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Morpholinoacetonitrile ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: N-Cyanomethylmorpholine

M1095-25G M1095-5G
TCIAM1095-25GEA 216 EUR InStock
TCIAM1095-25G TCIAM1095-5G
Morpholinoacetonitrile ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Morpholinoacetonitrile


Formule: C₆H₁₀N₂O
MW: 126,16 g/mol
Point d'ébullition: 124°C
Numéro MDL: MFCD00023372
Numéro CAS: 5807-02-3
EINECS: 227-366-6
ONU: 3439
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 61.0 to 64.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité