4,4'-(1-Phényl-1,1-éthanediyl)diphénol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4,4'-(1-Phenylethylidene)diphenol, 1,1-Bis(4-hydroxyphenyl)-1-phenylethane, 4,4-(1-Phenylethane-1,1-diyl)diphenol
M1098-25G M1098-500G
TCIAM1098-25GEA 26.4 EUR InStock
TCIAM1098-25G TCIAM1098-500G
4,4'-(1-Phényl-1,1-éthanediyl)diphénol ≥98.0% (par GC)
4,4'-(1-Phényl-1,1-éthanediyl)diphénol
Formule: C₂₀H₁₈O₂
MW: 290,36 g/mol
Numéro MDL: MFCD00134687
Numéro CAS: 1571-75-1
EINECS: 433-130-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 186.0 to 190.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité