4,4'-Methylenebis(2,6-dimethylphenol) ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
M1099-25G M1099-500G
TCIAM1099-25GEA 45.1 EUR InStock
TCIAM1099-25G TCIAM1099-500G
4,4'-Methylenebis(2,6-dimethylphenol) ≥98.0% (par GC)
4,4'-Methylenebis(2,6-dimethylphenol)
Formule: C₁₇H₂₀O₂
Numéro MDL: MFCD00055640
Numéro CAS: 5384-21-4
EINECS: 226-378-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 175.0 to 179.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité