5-Nitro-2-pyridinethiol ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-Mercapto-5-nitropyridine, 5-Nitro-2-pyridyl Mercaptan, 5-Nitro-2-pyridinethiol
M1102-5G M1102-25G
TCIAM1102-5GEA 57.2 EUR InStock
TCIAM1102-5G TCIAM1102-25G
5-Nitro-2-pyridinethiol ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
5-Nitro-2-pyridinethiol
Formule: C₅H₄N₂O₂S
MW: 156,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00030890
Numéro CAS: 2127-09-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8d16da7111d9c789d630ceb80f87b09d24c0f227&vid=8d16da7111d9c789d630ceb80f87b09d24c0f227&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité