(+)-ɑ-Methoxy-ɑ-(trifluoromethyl)phenylacetyl chloride ≥99.0% (par GC, analyse par titration) pour détermination de la pureté optique des alcools et des amines
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: (+)-Mosher's Acid Chloride, (+)-MTPA-Cl, (S)-(+)-alpha-Methoxy-alpha-(trifluoromethyl)phenylacetyl chloride, (S)-3,3,3-Trifluoro-2-methoxy-2-phenylpropanoyl chloride
M1103-1G M1103-100MG
TCIAM1103-1GEA 376 EUR InStock
TCIAM1103-1G TCIAM1103-100MG
(+)-ɑ-Methoxy-ɑ-(trifluoromethyl)phenylacetyl chloride ≥99.0% (par GC, analyse par titration) pour détermination de la pureté optique des alcools et des amines
(+)-alpha-Methoxy-alpha-(trifluoromethyl)phenylacetyl chloride
Formule: C₁₀H₈ClF₃O₂
MW: 252,62 g/mol
Point d'ébullition: 99°C
Point d'éclair: 89°C
Numéro MDL: MFCD00067105
Numéro CAS: 20445-33-4
ONU: 3265
ADR: 8,III
Merck Index: 14,06280
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Optical purity (GC) min. 99.0 ee%
Functionality test to pass test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité