6-Methyl-2H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-2-one ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
M1116-5G M1116-1G
TCIAM1116-5GEA 147 EUR InStock
TCIAM1116-5G TCIAM1116-1G
6-Methyl-2H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-2-one ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
6-Methyl-2H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-2-one
Formule: C₉H₈N₂O
MW: 160,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00191466
Numéro CAS: 16075-68-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité