4-Methylcyclohexylamine (cis- and trans- mixture) mélange cis- et trans ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1-Amino-4-methylcyclohexane
M1117-25ML M1117-5ML
TCIAM1117-25MLEA 121 EUR InStock
TCIAM1117-25ML TCIAM1117-5ML
4-Methylcyclohexylamine (cis- and trans- mixture) mélange cis- et trans ≥99.0% (par GC)
4-Methylcyclohexylamine (cis- and trans- mixture)
Formule: C₇H₁₅N
MW: 113,20 g/mol
Point d'ébullition: 152°C
Point d'éclair: 27°C
Numéro MDL: MFCD00001495
Numéro CAS: 6321-23-9
EINECS: 228-673-8
ONU: 2734
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=11896899c70552ba4079a8335e78926ca39b9aea&vid=11896899c70552ba4079a8335e78926ca39b9aea&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 % (total of isomers)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité