1-Methyl-2-pyrrolecarboxaldehyde ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAM1119-25GEA 51.7 EUR InStock
TCIAM1119-25G TCIAM1119-5G
1-Methyl-2-pyrrolecarboxaldehyde ≥97.0% (par GC)
1-Methyl-2-pyrrolecarboxaldehyde
Formule: C₆H₇NO
MW: 109,13 g/mol
Point d'ébullition: 90°C
Point d'éclair: 72°C
Numéro MDL: MFCD00003087
Numéro CAS: 1192-58-1
EINECS: 214-755-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité