2,2'-Methylenebis(4-methylphenol) ≥90.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
M1134-25G M1134-5G
TCIAM1134-25GEA 126 EUR InStock
TCIAM1134-25G TCIAM1134-5G
2,2'-Methylenebis(4-methylphenol) ≥90.0% (par GC)
2,2'-Methylenebis(4-methylphenol)
Formule: C₁₅H₁₆O₂
MW: 228,29 g/mol
Numéro MDL: MFCD00155176
Numéro CAS: 3236-63-3
EINECS: 221-794-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c7f4c737212d22c87a5c48025d4f3761096ed1b6&vid=c7f4c737212d22c87a5c48025d4f3761096ed1b6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 90.0 %
Melting point 123.0 to 126.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité