Dibutyl methylenebis(thioglycolate) ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Methylenebis(thioglycolic Acid Dibutyl Ester)
M1137-25G M1137-500G
TCIAM1137-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAM1137-25G TCIAM1137-500G
Dibutyl methylenebis(thioglycolate) ≥95.0% (par GC)
Dibutyl methylenebis(thioglycolate)
Formule: C₁₃H₂₄O₄S₂
MW: 308,45 g/mol
Point d'ébullition: 178°C
Point d'éclair: 167°C
Numéro MDL: MFCD00027216
Numéro CAS: 14338-82-0
EINECS: 238-289-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité