3,7-Diméthyloctane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
D1214-1ML D1214-5ML
TCIAD1214-1MLEA 134 EUR InStock
TCIAD1214-1ML TCIAD1214-5ML
3,7-Diméthyloctane ≥98.0% (par GC)
3,7-Diméthyloctane
Formule: C₁₀H₂₂
Point d'ébullition: 160°C
Point de fusion: –100 °C
Densité: 0,7139 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 38°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00048739
Numéro CAS: 15869-93-9
ONU: 3295
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=987440bf1638556d04f5f9b36032f4fcf18a24e7&vid=987440bf1638556d04f5f9b36032f4fcf18a24e7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité