4-Methoxyphenylphosphonic dichloride ≥90.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 4-Dichlorophosphonylanisole
M1156-5G M1156-1G
TCIAM1156-5GEA 142 EUR InStock
TCIAM1156-5G TCIAM1156-1G
4-Methoxyphenylphosphonic dichloride ≥90.0% (par GC)
4-Methoxyphenylphosphonic dichloride
Formule: C₇H₇Cl₂O₂P
MW: 225,00 g/mol
Numéro MDL: MFCD00123296
Numéro CAS: 37632-18-1
ONU: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6d0695947d0fdb4aea411b07120af05223173c04&vid=6d0695947d0fdb4aea411b07120af05223173c04&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité