Potassium 3-(méthacryloyloxy)-1-propanesulfonate ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Methacrylic acid 3-sulphopropyl Ester Potassium salt, 3-sulphopropyl Methacrylate Potassium Salt, Potassium 3-(Methacryloyloxy)propanesulphonate
M1158-25G M1158-500G
TCIAM1158-25GEA 41.8 EUR InStock
TCIAM1158-25G TCIAM1158-500G
Potassium 3-(méthacryloyloxy)-1-propanesulfonate ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Potassium 3-(méthacryloyloxy)-1-propanesulfonate
Formule: C₇H₁₂O₅S
MW: 246,32 g/mol
Numéro MDL: MFCD00010139
Numéro CAS: 31098-21-2
EINECS: 250-466-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Bromination Method) min. 97.0 %
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité