4-Methoxy-3-nitrobiphenyl ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Nitro-4-phenylanisole
M1166-25G M1166-5G
TCIAM1166-25GEA 148 EUR InStock
TCIAM1166-25G TCIAM1166-5G
4-Methoxy-3-nitrobiphenyl ≥99.0% (par GC)
4-Methoxy-3-nitrobiphenyl
Formule: C₁₃H₁₁NO₃
MW: 229,24 g/mol
Numéro MDL: MFCD00191554
Numéro CAS: 15854-73-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 88.0 to 90.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité