N-Methyl-1-naphthylamine hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-(N-Methylamino)naphthalene Hydrochloride
M1172-25G M1172-5G
TCIAM1172-25GEA 222 EUR InStock
TCIAM1172-25G TCIAM1172-5G
N-Methyl-1-naphthylamine hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
N-Methyl-1-naphthylamine hydrochloride
Formule: C₁₁H₁₁N
MW: 193,67 g/mol
Numéro MDL: MFCD00191555
Numéro CAS: 4643-36-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité