Ethyl-O-Mesitylsulphonylacetohydroxamate ≥98.0% (par HPLC, azote total) précurseur du réactif aminant
Fournisseur: TCI
Attention
M1182-1G M1182-25G M1182-5G
TCIAM1182-1GEA 17.6 EUR InStock
TCIAM1182-1G TCIAM1182-25G TCIAM1182-5G
Ethyl-O-Mesitylsulphonylacetohydroxamate ≥98.0% (par HPLC, azote total) précurseur du réactif aminant
Ethyl-O-Mesitylsulphonylacetohydroxamate
Formule: C₁₃H₁₉NO₄S
MW: 285,36 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00009244
Numéro CAS: 38202-27-6
EINECS: 253-825-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 54.0 to 60.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité