(S)-(-)-1-Methyl-2-(1-piperidinomethyl)pyrrolidine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
M1183-1G M1183-5G
TCIAM1183-1GEA 102 EUR InStock
TCIAM1183-1G TCIAM1183-5G
(S)-(-)-1-Methyl-2-(1-piperidinomethyl)pyrrolidine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
(S)-(-)-1-Methyl-2-(1-piperidinomethyl)pyrrolidine
Formule: C₁₁H₂₂N₂
Point d'ébullition: 126°C
Point d'éclair: 105°C
Numéro MDL: MFCD00077821
Numéro CAS: 84466-85-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=28449f63374419fd13eed6be9d68066504cacae6&vid=32684322009f51c328c9ca9cd0e4ccf8d7778daa&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Specific rotation [a]20/D -67.0 to -71.0 deg (C=0.5, EtOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité