Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3'-Methylphenoxyacetamide

Fournisseur: TCI

M1184-25G M1184-500G
TCIAM1184-25GEA 50.6 EUR InStock
TCIAM1184-25G TCIAM1184-500G
3'-Methylphenoxyacetamide
3'-Methylphenoxyacetamide


Formule: C₉H₁₁NO₂
Numéro MDL: MFCD00191464
Numéro CAS: 10017-53-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité