N-Methyl-N-(2-pyridyl)formamide ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-(N-Formyl-N-methylamino)pyridine, Meyer's Reagent
M1187-1G M1187-5G
TCIAM1187-1GEA 45.1 EUR InStock
TCIAM1187-1G TCIAM1187-5G
N-Methyl-N-(2-pyridyl)formamide ≥98.0% (par GC)
N-Methyl-N-(2-pyridyl)formamide
Formule: C₇H₈N₂O
MW: 136,15 g/mol
Point d'éclair: 109°C
Numéro MDL: MFCD00006260
Numéro CAS: 67242-59-5
EINECS: 266-616-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité