Sodium-3-mercapto-1-propanesulphonate ≥85.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
M1189-25G M1189-500G M1189-100G
TCIAM1189-25GEA 31.9 EUR InStock
TCIAM1189-25G TCIAM1189-500G TCIAM1189-100G
Sodium-3-mercapto-1-propanesulphonate ≥85.0% (par analyse titrimétrique)
Sodium-3-mercapto-1-propanesulphonate
Formule: C₃H₈O₃S₂
MW: 178,20 g/mol
Numéro MDL: MFCD00043148
Numéro CAS: 17636-10-1
EINECS: 241-620-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=90be71ceae0b387f6556df9f028b281f92bc26a6&vid=90be71ceae0b387f6556df9f028b281f92bc26a6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 85.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité