4-Méthyl-3a,4,7,7a-tétrahydro-2-benzofurane-1,3-dione ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
M1190-1G M1190-5G
TCIAM1190-1GEA 160 EUR InStock
TCIAM1190-1G TCIAM1190-5G
4-Méthyl-3a,4,7,7a-tétrahydro-2-benzofurane-1,3-dione ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
4-Méthyl-3a,4,7,7a-tétrahydro-2-benzofurane-1,3-dione
Formule: C₉H₁₀O₃
Numéro MDL: MFCD00014585
Numéro CAS: 5333-84-6
EINECS: 226-247-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Morpholine Method) min. 95.0 %
Melting point 60.0 to 63.0 deg-C
Solubility in Methanol within almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité