Methyl-3-methoxyisobutyrate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
M1191-25ML M1191-500ML
TCIAM1191-25MLEA 18.7 EUR InStock
TCIAM1191-25ML TCIAM1191-500ML
Methyl-3-methoxyisobutyrate ≥98.0% (par GC)
Methyl-3-methoxyisobutyrate
Formule: C₆H₁₂O₃
Point d'ébullition: 148°C
Point d'éclair: 46°C
Numéro MDL: MFCD00671553
Numéro CAS: 3852-11-7
EINECS: 223-359-7
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité