3-Sulfanyl-1-propanol ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
M1206-25G M1206-5G
TCIAM1206-25GEA 201 EUR InStock
TCIAM1206-25G TCIAM1206-5G
3-Sulfanyl-1-propanol ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
3-Sulfanyl-1-propanol
Formule: C₃H₈OS
MW: 92,16 g/mol
Point d'ébullition: 90°C
Point d'éclair: 85°C
Numéro MDL: MFCD00192262
Numéro CAS: 19721-22-3
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité