2-(4-Methoxyphenyl)-4,6-bis(trichloromethyl)-1,3,5-triazine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
M1245-25G M1245-5G
TCIAM1245-25GEA 135 EUR InStock
TCIAM1245-25G TCIAM1245-5G
2-(4-Methoxyphenyl)-4,6-bis(trichloromethyl)-1,3,5-triazine ≥98.0% (par GC)
2-(4-Methoxyphenyl)-4,6-bis(trichloromethyl)-1,3,5-triazine
Formule: C₁₂H₇Cl₆N₃O
MW: 421,91 g/mol
Numéro MDL: MFCD00521486
Numéro CAS: 3584-23-4
EINECS: 222-711-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 143.0 to 147.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité