Methyl-β-D-xylopyranoside ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
M1253-25G M1253-5G
TCIAM1253-25GEA 204 EUR InStock
TCIAM1253-25G TCIAM1253-5G
Methyl-β-D-xylopyranoside ≥96.0% (par GC)
Methyl-beta-D-xylopyranoside
Formule: C₆H₁₂O₅
MW: 164,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00047532
Numéro CAS: 612-05-5
EINECS: 210-289-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Specific rotation [a]20/D -60.0 to -65.0 deg (C=2, H2O)
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité