2,2'-Methylenebis[6-(benzotriazol-2-yl)-4-tert-octylphenol] ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Bis[3-(benzotriazol-2-yl)-2-hydroxy-5-tert-octylphenyl]methane
M1259-25G M1259-500G
TCIAM1259-25GEA 38.5 EUR InStock
TCIAM1259-25G TCIAM1259-500G
2,2'-Methylenebis[6-(benzotriazol-2-yl)-4-tert-octylphenol] ≥98.0% (par HPLC)
2,2'-Methylenebis[6-(benzotriazol-2-yl)-4-tert-octylphenol]
Formule: C₄₁H₅₀N₆O₂
MW: 658,89 g/mol
Numéro MDL: MFCD00192289
Numéro CAS: 103597-45-1
EINECS: 403-800-1
Merck Index: 14,01294
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=65be0315a292f68ae36f035b13316a9b62a0b0a5&vid=85d5e4c80eb3daf61b95bd53e8d3f6ca9cec2769&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 195.0 to 199.0 deg-C
Solubility in THF almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité