2-(Methylthio)-2-thiazoline ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
M1262-25G M1262-5G
TCIAM1262-25GEA 227 EUR InStock
TCIAM1262-25G TCIAM1262-5G
2-(Methylthio)-2-thiazoline ≥98.0% (par GC)
2-(Methylthio)-2-thiazoline
Formule: C₄H₇NS₂
Point d'ébullition: 217°C
Point d'éclair: 97°C
Numéro MDL: MFCD00005312
Numéro CAS: 19975-56-5
EINECS: 243-447-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité