5-Methoxy-1H-indole-3-carbaldehyde ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
M1268-1G M1268-5G
TCIAM1268-1GEA 57.2 EUR InStock
TCIAM1268-1G TCIAM1268-5G
5-Methoxy-1H-indole-3-carbaldehyde ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
5-Methoxy-1H-indole-3-carbaldehyde
Formule: C10H9NO2
MW: 175,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005623
Numéro CAS: 10601-19-1
EINECS: 234-220-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (Oxime Formation) min. 95.0 %
Melting point 178.0 to 182.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité