5-Methoxyindole-2-carboxylic acid ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
M1271-25G M1271-5G
TCIAM1271-25GEA 240 EUR InStock
TCIAM1271-25G TCIAM1271-5G
5-Methoxyindole-2-carboxylic acid ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
5-Methoxyindole-2-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₉NO₃
MW: 191,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005614
Numéro CAS: 4382-54-1
EINECS: 224-487-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité