1-(2-Mesitylene)-1,3-butanedione ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
M1272-25G M1272-5G
TCIAM1272-25GEA 498 EUR InStock
TCIAM1272-25G TCIAM1272-5G
1-(2-Mesitylene)-1,3-butanedione ≥96.0% (par GC)
1-(2-Mesitylene)-1,3-butanedione
Formule: C₁₃H₁₆O₂
Point d'ébullition: 172°C
Numéro MDL: MFCD00477603
Numéro CAS: 6450-57-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 43.0 to 47.0 deg-C
Solubility in Methanol within almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité