6-Methyl-2-pyridinemethanol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Hydroxymethyl-6-methylpyridine, 6-Hydroxymethyl-2-picoline
M1282-25G M1282-5G
TCIAM1282-25GEA 484 EUR InStock
TCIAM1282-25G TCIAM1282-5G
6-Methyl-2-pyridinemethanol ≥98.0% (par GC)
6-Methyl-2-pyridinemethanol
Formule: C₇H₉NO
MW: 123,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00023520
Numéro CAS: 1122-71-0
EINECS: 214-358-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité