2,2'-Methylenebis[6-(1-methylcyclohexyl)-p-cresol] ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
M1301-25G M1301-500G
TCIAM1301-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAM1301-25G TCIAM1301-500G
2,2'-Methylenebis[6-(1-methylcyclohexyl)-p-cresol] ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
2,2'-Methylenebis[6-(1-methylcyclohexyl)-p-cresol]
Formule: C₂₉H₄₀O₂
Numéro MDL: MFCD00151797
Numéro CAS: 77-62-3
EINECS: 201-044-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 90.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
Melting point 136.0 to 140.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité