Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-(Méthoxyméthyl)-1H-indole ≥98.0% (par HPLC, azote total)

Fournisseur: TCI
Attention

M1305-25G M1305-5G M1305-1G
TCIAM1305-25GEA 1150 EUR InStock
TCIAM1305-25G TCIAM1305-5G TCIAM1305-1G
3-(Méthoxyméthyl)-1H-indole ≥98.0% (par HPLC, azote total)
3-(Méthoxyméthyl)-1H-indole


Formule: C₁₀H₁₁NO
Numéro MDL: MFCD00276420
Numéro CAS: 78440-76-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bf21d9c27e7c505071d26d7ff93991af9b53c57b&vid=bf21d9c27e7c505071d26d7ff93991af9b53c57b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité