Acide cyclohexylacétique 98+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Cyclohexaneacetic acid
111270050 111270250 111271000
ACRO111270050EA 36.2 EUR InStock
ACRO111270050 ACRO111270250 ACRO111271000
Acide cyclohexylacétique 98+%
Acide cyclohexylacétique
Formule: C₈H₁₄O₂
MW: 142,2 g/mol
Point d'ébullition: 242…244 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 28…32 °C
Densité: 1.007 g/cm³
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001518
Numéro CAS: 5292-21-7
EINECS: 226-132-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 27 to 31 °C
Titration with NaOH ≥98.0 %
Identification Passes test
Sensitivity (to amino acids) Passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité