5-Methylfurfurylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
M1311-25G M1311-5G
TCIAM1311-25GEA 281 EUR InStock
TCIAM1311-25G TCIAM1311-5G
5-Methylfurfurylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
5-Methylfurfurylamine
Formule: C₆H₉NO
Point d'ébullition: 55°C
Point d'éclair: 57°C
Numéro MDL: MFCD00143471
Numéro CAS: 14003-16-8
ONU: 2733
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité