Methyl-2-methoxyphenylacetate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
M1329-25G M1329-5G
TCIAM1329-25GEA 134 EUR InStock
TCIAM1329-25G TCIAM1329-5G
Methyl-2-methoxyphenylacetate ≥98.0% (par GC)
Methyl-2-methoxyphenylacetate
Formule: C₁₀H₁₂O₃
Numéro MDL: MFCD02093479
Numéro CAS: 27798-60-3
EINECS: 248-662-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4d039856902a3278fce801da624e54b81bcb7baf&vid=4d039856902a3278fce801da624e54b81bcb7baf&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité